Fontos dokumentumok
367982
2-Amino-5-fluorobenzoic acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
5-Fluoroanthranilic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-Amino-5-fluorobenzoic acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?