Merck
399760
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoroanthranilic acid
97%
Szinonimák:
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H2(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.12
Beilstein:
2834162
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)