Merck
329231
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H2(OCH3)2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
195-197 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
COc1cc(C(O)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid is a nitroaromatic compound.
Alkalmazás
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamide and 6,7-dimethoxyquinazoline derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R K Narla et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 4(6), 1405-1414 (1998-06-17)
The novel quinazoline derivative 4-(3'-bromo-4'-hydroxylphenyl)-amino-6,7-dimethoxyquinazoline (WHI-P154) exhibited significant cytotoxicity against U373 and U87 human glioblastoma cell lines, causing apoptotic cell death at micromolar concentrations. The in vitro antiglioblastoma activity of WHI-P154 was amplified > 200-fold and rendered selective by conjugation
J Navrátilová et al.
Folia microbiologica, 49(5), 613-615 (2005-02-11)
Two bacterial strains were isolated from forest soil by selective enrichment of the mineral medium containing 4-nitropyrocatechol as the sole carbon and energy source. Both strains could utilize 4-nitropyrocatechol and 5-nitroguaiacol. Degradation of 5-nitroguaiacol and stoichiometric release of nitrites was
P A Goodman et al.
The Journal of biological chemistry, 273(28), 17742-17748 (1998-07-04)
Exposure of B-lineage lymphoid cells to ionizing radiation induces an elevation of c-jun proto-oncogene mRNA levels. This signal is abrogated by protein-tyrosine kinase (PTK) inhibitors, indicating that activation of an as yet unidentified PTK is mandatory for radiation-induced c-jun expression.