Merck
363537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
Beilstein:
5246494
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
sűrűség
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Alkalmazás
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether can be used to prepare 1-octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol, which is a key intermediate for the synthesis of triglycerides containing α-eleostearic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Meddy El Alaoui et al.
Chemistry and physics of lipids, 206, 43-52 (2017-06-21)
Lipases are essentially described as sn-1 and sn-3 regio-selective. Actually few methods are available to measure this lipase regio-selectivity, moreover they require chiral chromatography analysis or specific derivations which are discontinuous and time consuming. In this study we describe a