Fontos dokumentumok
20990
Cesium fluoride
purum p.a., ≥98.0%
Szinonimák:
NSC 84270
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
mp
682 °C (lit.)
sűrűség
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Adrenal gland
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?