Fontos dokumentumok
224820
Ammonium hydrogen difluoride
reagent grade, 95%
Szinonimák:
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
crystals
flakes
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?