Merck
731382
Sigma-Aldrich
(2R,2′R-(+)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate
greener alternative
Szinonimák:
Fe(R,R-PDP), Iron(II) (R,R-(2-({(R)-2-[(R)-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-yl]pyrrolidin-1-yl}methyl)pyridine)(bis-acetonitrile) hexafluoroantimonate, White-Chen catalyst, [Fe(R,R-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H32F12FeN6Sb2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
931.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
215-226 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Catalyst for greener ketone synthesis by selective C-H oxidation of methylenes.
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)