Merck
250600
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate
technical grade
Szinonimák:
TAS-F, TASF, Tris(dimethylamino)sulfur trimethylsilyl difluoride
Méret kiválasztása
1 G
44 700,00 Ft
5 G
138 000,00 Ft
44 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
44 700,00 Ft
5 G
138 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]3S[(CH3)3SiF2]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.48
Beilstein:
3577020
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
44 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si-](C)(C)(F)F.CN(C)[S+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3S.C3H9F2Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;1-6(2,3,4)5/h1-6H3;1-3H3/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMGVTLYEFSBAGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris(dimethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate is widely used in organic synthesis as a source of fluoride ion for the synthesis of fluorinated compounds by C-F bond formation. It is also used as a reagent in hydrosilylation, cyanomethylation of ketones and Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
Alkalmazás
Tris(dimethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate (TASF2SiMe3) can be used as a mild deprotecting reagent for the cleavage of silicon protecting groups.[2]
It can also be used
  • To synthesize deoxyfluoro sugars by reacting with trifluoromethanesulfonyl derivatives of partially protected sugars.[3]
  • As a reagent for the fluorination of hydroxyl-containing compounds.[4]
Egyéb megjegyzések
Remainder tris(dimethylamino)sulfonium bifluoride
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stephen R Groskreutz et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 193-203 (2017-07-20)
On-column solute focusing is a simple and powerful method to decrease the influence of precolumn band spreading and increase the allowable volume injected increasing sensitivity. It relies on creating conditions so that the retention factor, k', is transiently increased during
Tris (dimethylamino) sulfonium difluorotrimethylsilicate, a mild reagent for the removal of silicon protecting groups
Scheidt KA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(19), 6436-6437 (1998)
Utility of tris(dimethylamino)sulphonium difluorotrimethylsilicate (TASF) for the rapid synthesis of deoxyfluoro sugars
Walter A. Szarek, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 663-663 (1985)
The rapid synthesis of deoxyfluoro sugars using tris (dimethylamino) sulfonium difluorotrimethylsilicate (TASF)
Doboszewski B, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65(2), 412-419 (1987)
Tris (dimethylamino) sulfonium Difluorotrimethylsilicate
RajanBabu TV , et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-12 (2001)