Fontos dokumentumok
250260
2-Naphthoyl chloride
98%
Szinonimák:
β-Naphthoyl chloride
Teszt
98%
Forma
solid
bp
160-162 °C/11 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- preparation of amide derivatives of the amphetamine enantiomers
- synthesis of 7-dimethylamino-2-methyl-3-naphthamido-phenothiazinium salt
- modification of self-assembled monolayer formed on silica surface from ((((aminoethyl)amino)-methyl)phenethyl)trimethoxysilane
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?