Fontos dokumentumok
8.40104
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonic acid
for synthesis
Szinonimák:
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, Armstrong acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.30
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-317-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
51 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
hatékonyság
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110 °C (decomposes)
oldhatóság
1030 g/L
térfogatsúly
900 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3