Merck
491446
Sigma-Aldrich
2-Naphthalene-d7-sulfonic acid hydrate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
C10D7SO3H · xH2O
Molekulatömeg:
215.28 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
mp
117-121 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
O.[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O3S.H2O/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);1H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKGOFWIZZIYCOS-VEFZIWIXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)