Merck
E2535
Sigma-Aldrich
Eprosartan mesylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Eprosartan Monomethanesulfonate, SKF-108566J, Teveten
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H24N2O4S · CH4O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
520.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)C(O)=O)n1Cc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJSLTDBPKHORNY-XMMWENQYSA-N
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist; anti-hypertensive.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Candesartan, an angiotensin-II receptor blocker, ameliorates insulin resistance and hepatosteatosis by reducing intracellular calcium overload and lipid accumulation.
Lee, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 55, 910-925 (2023)
Wilco de Jager et al.
BMC immunology, 10, 52-52 (2009-09-30)
Growing knowledge about cellular interactions in the immune system, including the central role of cytokine networks, has lead to new treatments using monoclonal antibodies that block specific components of the immune system. Systemic cytokine concentrations can serve as surrogate outcome