Merck
249394
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyjulolidine
96%
Szinonimák:
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.25
Beilstein:
1530423
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder or crystals
összetétel
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
szín
light brown
mp
132-134 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.
Alkalmazás
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)