Fontos dokumentumok
699632
Carbon, mesoporous
nanopowder, less than 500 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Szinonimák:
Graphitized carbon black
Forma
nanopowder
molekulatömeg
Mw 12.011 g/mol
összetétel
C
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
150-250 m2/g
pórusméret
0.342 cm3/g total pore volume (typical)
64 Å average pore diameter (typical)
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
sűrűség
0.056 g/cm3 (Packing)
1.887 g/cm3 (absolute, typical)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.