Fontos dokumentumok
204188
Rhenium
powder, 99.995% trace metals basis
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
sűrűség
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.