Merck
245232
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NSO2C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
126-128 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate was used in the preparation of pyrazol-benzenesulfonamides, 2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of 2-(1-Phenyl-1H-pyrazol-5-yl) benzenesulfonamides from Polylithiated C (alpha), N-Phenylhydrazones and Methyl 2-(Aminosulfonyl) benzoate.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(6), 1095-1095 (2005)
P Serra-Mora et al.
The Science of the total environment, 721, 137732-137732 (2020-03-17)
The degradation kinetics and residual levels of the sulfonylurea herbicide tribenuron-methyl (TBM) in different environmental waters were studied using in tube-solid phase microextraction (IT-SPME) coupled on-line to nano-liquid chromatography (nanoLC) and UV diode array detection (DAD). This approach combines the
Rajae Chahboune et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(15), 1370-1380 (2015-07-07)
Sulfonylureas are among the most important class of antidiabetic and herbicides. Solar light excitation and Advanced Oxidation Processes may result in the formation of a wide array of products owing to the relative complex structure. These products, that should be