Merck
W700655
Sigma-Aldrich
Aspartame
≥98%, FG
Szinonimák:
L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe methyl ester, Aspartame
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.30
Beilstein:
2223850
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
E szám:
E951
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
odorless
grade:
FG
Halal
Kosher
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
mp
248-250 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)