Merck
756989
Sigma-Aldrich
Tributyl-d27 phosphate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D27O4P
Molekulatömeg:
293.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+27
SMILES string
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCOOQWBFONSKY-DGRGSPICSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)