Teszt
97%
bp
254-255 °C/15 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C22H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-17-19-22(23)20-18-21/h17-20H,2-16,23H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBCCQATUVPNPGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in simple solution based method for the gold (Au) metallization of DNA resulting in a Au nanowire network
- in fabrication of hybrid organized molecular films by Langmuir-Blodgett (LB) technique and their photoluminescent properties has been investigated
- in seed mediated synthesis of anisotropic rod shaped gold nanoparticles in organic media
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)