Merck
238090
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-iodobenzene
98%
Szinonimák:
4-Bromo-1-iodobenzene, 4-Bromoiodobenzene, 4-Iodo-1-bromobenzene, 4-Iodophenyl bromide, p-Bromophenyl iodide, p-Iodobromobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.90
Beilstein:
1904545
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
120-122 °C/14 mmHg (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
iodo
SMILES string
Brc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Vapour pressure as a function of temperature for 1-bromo-4-iodobenzene has been studied using a diaphragm manometer and torsion mass-loss effusion.
Alkalmazás
1-Bromo-4-iodobenzene has been employed:
  • as reagent for in situ desilylation and coupling of silylated alkynes
  • as starting reagent in the total syntheses of ent-conduramine A and ent-7-deoxypancratistatin (alkaloids)
  • as substrate in copper-free Sonogashira coupling in aqueous acetone
  • in synthesis of β,β,dibromostyrenes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 2061-2061 (2007)
Representation and assessment of vapour pressure data; a novel approach applied to crystalline 1-bromo-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-iodobenzene, and 1-bromo-4-iodobenzene.
Oonk HAJ, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 30(7), 897-907 (1998)
Synlett, 1843-1843 (2007)
Rapid bi-directional synthesis of oligo (1, 4-phenylene ethynylene) s.
Huang S and Tour JM.
Tetrahedron Letters, 40(17), 3447-3450 (1999)
Total syntheses of ent-conduramine A and ent -7-deoxypancratistatin.
Akgun H and Hudlicky T.
Tetrahedron Letters, 40(16), 3081-3084 (1999)