Merck
101621
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylaniline
99%
Szinonimák:
2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-o-toluidine
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.60
Beilstein:
471697
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Fuchs et al.
Journal of general microbiology, 137(8), 2033-2039 (1991-08-01)
Rhodococcus rhodochrous strain CTM co-metabolized 2-methylaniline and some of its chlorinated isomers in the presence of ethanol as additional carbon source. Degradation of 2-methylaniline proceeded via 3-methylcatechol, which was metabolized mainly by meta-cleavage. In the case of 3-chloro-2-methylaniline, however, only
Nada S Abdelwahab et al.
Journal of chromatographic science, 53(4), 484-491 (2014-07-14)
Two accurate, selective and precise chromatographic methods, namely thin-layer chromatography (TLC)-densitometric method and reversed phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method, were developed and validated for the simultaneous determination of tolfenamic acid (TOL) and its two major impurities, 2-chlorobenzoic acid (CBA)