Fontos dokumentumok
8.44009
Sigma-Aldrich
Octamethyltrisiloxane
for synthesis
Szinonimák:
Octamethyltrisiloxane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.53
Beilstein:
1753063
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
203-497-4
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 29 °C
sűrűség
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
29 °C - (External MSDS)