Fontos dokumentumok
234834
Cyclopentadienyltitanium(IV) trichloride
97%
Szinonimák:
CpTiCl3
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Ti/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AENCLWKVWIIOQH-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)