Merck
233579
Sigma-Aldrich
4-Octadecylaniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)17C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
345.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
240-245 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-19-21-24(25)22-20-23/h19-22H,2-18,25H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCRTYBGROAGVGK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Octadecylaniline was used in the fabrication of alternate-layer Langmuir-Blodgett (LB) films and pyroelectric activity in the films was assesd.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
IR studies of pyroelectric Langmuir-Blodgett films.
Jones CA, et al.
Thin Solid Films, 155(2), 187-195 (1987)