Merck
230219
Sigma-Aldrich
Tris(4-bromophenyl)amine
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(BrC6H4)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
141-143 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N(c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tris(4-bromophenyl)amine was used in the synthesis of porous luminescent covalent--organic polymers (COPs).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhonghua Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 33(14), 1184-1190 (2012-04-18)
Three porous luminescent covalent--organic polymers (COPs) have been synthesized through self-polycondensation of the monomers of tris(4-bromophenyl)amine, 1,3,5-tris(4-bromophenyl)benzene, and 2,4,6-tris-(4-bromo-phenyl)-[1,3,5]triazine by using Ni-catalyzed Yamamoto reaction. All the COP materials possess not only high Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface area of about 2000
S A Ponomarenko et al.
Faraday discussions, 174, 313-339 (2014-10-04)
This contribution describes recent progress in the design, synthesis and properties of solution-processible star-shaped oligomers and their application in organic photovoltaics. Even though alternative chemistry has been used to design such oligomers, the most successful approach is based on a