C-143
Cannabichromene solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
CBC solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
cannabis testing
Formátum
single component solution
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C(C=Cc2c1cc(cc2O)CCCCC)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-10-17-14-19(22)18-11-13-21(4,23-20(18)15-17)12-8-9-16(2)3/h9,11,13-15,22H,5-8,10,12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVOLYTDXHDXWJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cannabichromene (CBC) is a non-psychoactive cannabinoid that belongs to the class of C21 terpenophenolic compounds and reportedly exerts anti-inflammatory, antimicrobial, and analgesic activity.
Alkalmazás
- Multi-analysis of 11 cannabinoids in biomass and extracts of different cannabis varieties by an HPLC-UV method, following the International Conference on Harmonization (ICH) Tripartite Guideline for Validation of Analytical Procedures
- Analysis of dried marijuana flowers to measure the amount of nine cannabinoids by high-performance liquid chromatography (HPLC) along with UV detection
- Development and validation of an ultra high-performance liquid chromatographic (UHPLC) method coupled to photodiode array and mass spectrometry detectors to determine 11 cannabinoids in various Cannabis Sativa samples
- Simultaneous detection of seven cannabinoids from cannabis oil extract samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- Gas chromatographic-mass spectrometric (GC-MS) analysis of ten main cannabinoids from hemp inflorescences following their silylation and esterification for derivatization
Tulajdonságok és előnyök
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Protocols
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.