Fontos dokumentumok
208027
Calcium hydride
reagent grade, 95% (gas-volumetric)
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
95% (gas-volumetric)
form
powder, chunks or granules
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
816 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?