Merck
61194
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate trihydrate
puriss. p.a., 99-104%
Szinonimák:
Cupric nitrate trihydrate
Méret kiválasztása
100 G
19 000,00 Ft
500 G
66 800,00 Ft
19 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
19 000,00 Ft
500 G
66 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(NO3)2 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99-104%
Forma:
powder or crystals
19 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
99-104%
Forma
powder or crystals
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Copper(II) nitrate trihydrate is a hydrated copper salt. It participates as catalyst in the solvent-free synthesis of 3-aminopropenones and 3-aminopropenoates.[1]
Alkalmazás
Copper(II) nitrate trihydrate may be used in the preparation of the following mononuclear copper(II) complexes (phen = 1,10-phenanthroline, dpq = dipyrido[3,2-d:2′,3′-f]quinoxaline and dppz = dipyrido[3,2-a:2′,3′-c]phenazine):[2]
  • [Cu(dpq)(NO3)2]
  • [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
  • [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
  • [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anitha M Thomas et al.
Journal of inorganic biochemistry, 94(1-2), 171-178 (2003-03-07)
A series of mononuclear copper(II) complexes having a 1:1 molar ratio of copper and the planar heterocyclic base like 1,10-phenanthroline (phen), dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline (dpq) and dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine (dppz) are prepared from a reaction of copper(II) nitrate.trihydrate and the base (L) in ethanol
Simple and efficient synthesis of 3-aminopropenones and 3-aminopropenoates catalyzed by copper (II) nitrate trihydrate under solvent-free conditions.
Li GC.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(7), 789-792 (2008)
Adetayo M Mustapha et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(1), 145-152 (2015-01-21)
Efforts to improve agricultural productivity have led to a growing dependency on organophosphorus pesticides. Phosphorothioate and phosphorodithioate pesticides are organophosphorus pesticide subclasses with widespread application for the control of insects feeding on vegetables and fruits. However, even low doses of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?