Merck
71755
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Chile salpeter
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
NaNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Teszt:
≥99.0% (T)
Forma:
solid
oldhatóság:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
5.5-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 328 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sodium nitrate has the ability to reduce acetylcholine receptor clustering, that is stimulated by agrin. It is mainly used by the meat industry to inhibit the development of microbes. It also helps in retaining the colour of conserved and cured meats.
Egyéb megjegyzések
Promotes protoplast fusion; Provides a source of nitrogen in certain culture media
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
F. Czapek
Beitr. Chem. Physiol. Pathol., 1, 540-540 (1902)
A.W. Ruensink
Methods in Enzymology, 58, 539-539 (1979)
Sodium nitrate decreases agrin-induced acetylcholine receptor clustering
Jarosz J, et al.
BMC Bioinformatics, 17(1), 20-20 (2016)
Suna Choi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 131(1), 70-76 (2008-08-12)
One of the most important requirements for non-viral gene delivery systems is the ability to mediate high levels of gene expression with low toxicity. After the DNA/vector complexes are taken up by cells through endocytosis, DNA is typically contained within
Daryoush Afzali et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 35-41 (2012-06-08)
In the present study, a new approach which uses immunoaffinity column clean-up combined with dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) is proposed for the preconcentration of ultra trace amounts of aflatoxins (B₁, B₂, G₁ and G₂). The aflatoxins are then determined using