Merck
E49207
Sigma-Aldrich
2-Ethylthiophene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.19
Beilstein:
105402
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
85.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)