Fontos dokumentumok
247766
3-Thiophenecarboxylic acid
99%
Szinonimák:
β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
Teszt
99%
mp
136-141 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.2 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to slightly brownish-yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate)
- oxazolines and oxazoles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?