Merck
171018
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene
98%
Szinonimák:
1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
1865656
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
98%
törésmutató
n20/D 1.549 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
sűrűség
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-alkynylphosphines and its oxides.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium-catalyzed synthesis of 1-alkynylphosphine oxides from 1-alkynes and tetraphenylbiphosphine.
Arisawa M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(29), 5211-5213 (2006)
Tomohiro Ito et al.
Environmental science and pollution research international, 26(22), 22747-22755 (2019-06-07)
Secondary organic aerosol (SOA) is a component of airborne particulate matter in urban areas. However, their toxicities remain incompletely understood. In this study, we investigated the oxidative and inflammatory potency of SOA derived from three different volatile organic compounds (α-pinene
Tien D Ho et al.
Journal of chromatography. A, 1361, 217-228 (2014-08-26)
Ionic liquids (ILs) were used as a new class of diluents for the analysis of two classes of genotoxic impurities (GTIs), namely, alkyl/aryl halides and nitro-aromatics, in small molecule drug substances by headspace gas chromatography (HS-GC) coupled with electron capture