Merck
198358
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
Szinonimák:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.22
Beilstein:
1788515
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)