Merck
226378
Sigma-Aldrich
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid imide
97%
Szinonimák:
N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid imide, HONB
Méret kiválasztása
50 G
79 270,00 Ft
79 270,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
79 270,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17
Beilstein:
13540
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
79 270,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
165-170 °C (lit.)
SMILES string
ON1C(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6-,7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUSSTQCWRDLYJA-UMRXKNAASA-N
Alkalmazás
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid imide (NHND) can be used as an internal reference for the determination of OH content by the phosphytilation method.[1] It can also be used as a solid mediator for the oxidation reaction of fullerene.[2]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Polymer-assisted biocatalysis: Unprecedented enzymatic oxidation of fullerene in aqueous medium
Gitsov I, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(1), 119-126 (2012)
Wenxiang Xuan et al.
Biomolecules, 10(7) (2020-07-24)
Dual-functioning additives with plasticizing and antibacterial functions were designed by exploiting the natural aromatic compound eugenol and green platform chemical levulinic acid or valeric acid that can be produced from biobased resources. One-pot synthesis methodology was utilized to create three
Simone Cailotto et al.
ChemSusChem, 13(17), 4759-4767 (2020-07-23)
The preparation of nanoparticles represents a powerful tool for lignin valorization, as it combines easy methodologies with high application potential. Different synthetic strategies and various lignin sources have been employed in the process. However, the great variability in the lignin
Anna V Faleva et al.
International journal of biological macromolecules, 166, 913-922 (2020-11-05)
In this article, the functional group composition of the spruce (Pícea ábies) and birch (Bétula péndula) phloem lignin is described. The features of the chemical structure were studied by analyzing dioxane lignin using the elemental analysis, UV-Vis, FT-IR, and 1D
Chiara Allegretti et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-27)
Technical lignins, typically obtained from the biorefining of lignocellulosic raw materials, represent a highly abundant natural aromatic feedstock with high potential in a sustainable economy scenario, especially considering the huge primary production volumes and the inherently renewable nature of this