Merck
752142
Sigma-Aldrich
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution
0.7 M in hexane
Szinonimák:
Butyl(1-methylpropyl)magnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18Mg
Molekulatömeg:
138.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
0.7 M in hexane
Forma
solution
Minőségi szint
koncentráció
0.7 M in hexane
sűrűség
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]C(C)CC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBNGNEQZXBWPTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
n-Butyl-sec-butylmagnesium can be used as a starting material in the synthesis of magnesium bis(alkoxide) complexes applicable in the ring-opening polymerization and co-polymerization reactions.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
<-22.0 °F
Lobbanási pont (C)
< -30 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of a mononuclear magnesium bis(alkoxide) complex and its reactivity in the ring-opening copolymerization of cyclic anhydrides with epoxides
Wannipurage D, et al.
Dalton Transactions, 49(8), 2715-2723 (2020)