Fontos dokumentumok
22135
(+)-Cedrol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(1S,2R,5S,7R,8R)-2,6,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecan-8-ol
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +10.5±1°, c = 5% in chloroform
bp
273 °C (lit.)
mp
82-86 °C
86-87 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-6-11-13(2,3)12-9-15(10,11)8-7-14(12,4)16/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVURIXNDRWRAFU-OGMFBOKVSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?