Fontos dokumentumok
17790
β-Eudesmol
≥90% (GC)
Szinonimák:
(2R,4aR,8aS)-Decahydro-8-methylene-α,α,4a-trimethyl-2-naphthylmethanol
Teszt
≥90% (GC)
Forma
powder
mp
72-74 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](CC[C@@]1(C)CCCC2=C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-11-6-5-8-15(4)9-7-12(10-13(11)15)14(2,3)16/h12-13,16H,1,5-10H2,2-4H3/t12-,13+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOPIMTNSYWYZOC-VNHYZAJKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a treatment to test its antioxidant, anti-inflammatory, cell preservation effects on human dermal fibroblasts (HDFs)
- as a reference standard to investigate if metabolically engineered E. coli extracted terpene synthase (Tps) genes encode for β-eudesmol synthase by using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) analysis
- to test its antiviral effects against herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
- to test its reversal effects of cocaine-induced planarian behavior
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?