Merck
49070
Sigma-Aldrich
(−)-Globulol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.37
Beilstein:
3195922
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
mp
87-89 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]2(C)O)C3(C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N
Általános leírás
Globulol is a sesquiterpene that is isolated from Eucalyptus globulus Labill (Myrtaceae) fruits and leaves of Schinus areira. Globulol is a sweet, fruity, and green flavored chemical which can be found in different food products, including peppermint, orange mint, spearmint, and sweet bay. Globulol has also been reported as an active antioxidant and an antifungal agent.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bioactive Sesquiterpene Obtained from Schinus areira L.(Anacardiaceae) Essential Oil
Proceedings, 41(1), 85-85 (2019)
Antimicrobial activity of globulol isolated from the fruits of Eucalyptus globulus Labill
Tan M, et al.
Natural product research, 22(7), 569-575 (2008)