Merck
22133
Sigma-Aldrich
(−)-α-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undec-8-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.35
Beilstein:
3196861
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −88±1°, c = 10% in ethanol
törésmutató
n20/D 1.498
bp
261-262 °C (lit.)
sűrűség
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zuodong Jiang et al.
Current protocols in plant biology, 1, 345-358 (2016-11-22)
Terpenes/terpenoids constitute one of the largest classes of natural products, this is due to the incredible chemical diversity that can arise from the biochemical transformations of the relatively simple prenyl diphosphate starter units. All terpenes/terpenoids comprise a hydrocarbon backbone that