Merck
22134
Sigma-Aldrich
(+)-β-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(1S,2R,5S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.35
Beilstein:
2244722
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.502
bp
263-264 °C (lit.)
sűrűség
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
Általános leírás
β-Cedrene is a tricyclic sesquiterpene obtained from Juniperus cedrus and Juniperus thurifera. It is the main constituent of cedarwood oil, which is used as a raw material for biofuel development.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formal Total Synthesis of (?)-α-and β-Cedrene by Preparation of Cedrone. Construction of the Tricyclic Carbon Skeleton by the Use of a Highly Efficient Intramolecular Khand Annulation
Kerr WJ, et al.
Organic Letters, 3(19), 2945-2948 (2001)
Renewable high density fuels containing tricyclic sesquiterpanes and alkyl diamondoids
Harrison KW and Harvey BG
Sustainable Energy & Fuels, 1(3), 467-473 (2017)
Use of a highly effective intramolecular Pauson-Khand cyclisation for the formal total synthesis of (?)-α-and β-cedrene by preparation of cedrone
Crawford JJ, et al.
Tetrahedron, 62(49), 11360-11370 (2006)