Merck
B9757
Sigma-Aldrich
Betulin
≥98%
Szinonimák:
Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H50O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.72
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
256-257 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
Általános leírás
Betulin, a triterpene with lupane nucleus, is found in the bark of birch trees. It undergoes rearrangement in the presence of acid agents to form allobetulin.
Alkalmazás
Betulin may be used in the preparation of betulinic acid, which shows anti-HIV, antimalarial and anti-inflammatory activities.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cindy Horwedel et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4842-4848 (2010-06-10)
A novel approach to circumvent multidrug resistance is hybridization of natural products in dimers. We analyzed homodimers of two artesunic acid molecules and heterohybrids of artesunic acid and betulin in human CCRF-CEM and multidrug-resistant P-glycoprotein-overexpressing CEM/ADR5000 leukemia cells. Multidrug-resistant cells
Betulin and its derivatives. Chemistry and biological activity.
Tolstikov GA, et al.
Chemistry for Sustainable Development, 13, 1-29 (2005)
A concise semi-synthetic approach to betulinic acid from betulin.
Kim DSHL, et al.
Synthetic Communications, 27(9), 1607-1612 (1997)
Cristina A Dehelean et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(4), 577-589 (2013-04-30)
Betulin (Bet), the main component of birch tree bark, has been recently reported to exert anticancer activity in several cell lines; however the underlying mechanisms are only partially elucidated. The aims of the present work were to assess the in
A bicentennial of betulin.
Hayek EWH, et al.
Phytochemistry, 28(9), 2229-2242 (1989)