Fontos dokumentumok
91220
Trichloroisocyanuric acid
technical, ≥95% (CHN)
Szinonimák:
1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, Symclosene, TCICA, Trichlorocyanuric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CHN)
form
powder
mp
249-251 °C (lit.)
SMILES string
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?