Fontos dokumentumok
BP453
Sodium nitroprusside
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium nitroprusside
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)