Fontos dokumentumok
31493
Sodium salicylate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
szennyeződések
acidic reac. impurities, complies
sulfite or thiosulfate, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
veszteség
≤0.3% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤10 mg/kg
alkalmasság
in accordance for appearance of solution
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?