Merck
346977
Sigma-Aldrich
(Triethylsilyl)acetylene
97%
Szinonimák:
Ethynyltriethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3SiC≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.30
Beilstein:
1743814
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
sűrűség
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1H,6-8H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(Triethylsilyl)acetylene, a bulky trialkylsilyl-protected alkyne, undergoes Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with various bromoalkynes to yield synthetically useful unsymmetrical diynes. Rhodium-catalyzed dimerization of (triethylsilyl)acetylene has been reported.
Alkalmazás
(Triethylsilyl)acetylene may be used in the synthesis of triethylsilylethynyl anthradithiophenes, such as :
  • 2,8-dimethyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT (ADT= anthradithiophene)
  • 2,8-diethyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT
  • 2,8-dipropyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
hin-film morphology and transistor performance of alkyl-substituted triethylsilylethynyl anthradithiophenes.
Anthony JE, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(42), 7984-7989 (2009)
Steric tuning of silylacetylenes and chiral phosphine ligands for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate alkynylation of enones.
Takahiro Nishimura et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(5), 1576-1577 (2008-01-17)
Joseph P Marino et al.
The Journal of organic chemistry, 67(19), 6841-6844 (2002-09-14)
Bulky trialkylsilyl-protected alkynes such as triethylsilyl (TES), tert-butyldimethylsilyl (TBS), and triisopropylsilyl (TIPS) acetylenes underwent the Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with different bromoalkynes to form a variety of synthetically useful unsymmetrical diynes in good yields. The diyne alcohol 10 was transformed regio-