Merck
399256
Sigma-Aldrich
(Dimethylphenylsilyl)acetylene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
sűrűség
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)