Fontos dokumentumok
217735
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
97%
Teszt
97%
form
liquid
mp
145-148 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- oxepane ring containing monocyclic, conformationally restricted bicyclic and spirocyclic nucleosides
- conformationally locked bicyclo[2.2.1]heptane/oxa-bicyclo[3.2.1]octane nucleosides
- N(7)-substituted purines
- chiral derivatives of (+)-erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenine
- 9-alkyl-6-substituted-purine analogs, potent anticonvulsant agents
- pyrimido-oxazepines in a three-step process with microwave heating at 150°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?