Merck
D69300
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4HCl2N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.98
Beilstein:
162029
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
crystals
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)