Merck
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Gd(NO3)3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gadolinium
szennyeződések
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
sűrűség
2.406 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.