Fontos dokumentumok
10419
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate
for fluorescence, ≥95.0% (T)
Szinonimák:
1,8-ANS magnesium salt, ANSA magnesium salt, Magnesium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate hydrate, N-Phenyl peri acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (T)
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
oldhatóság
hot water: 50 mg/mL, green
λmax
465-475 nm
fluoreszcencia
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3